1,3-Dicloroacetona 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 96%
CAS No.: 534-07-6
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pungent
pH: 4.2
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 605456
Merck Reference: 14,3052
UN No.: 2649
MDL No.: MFCD00000937
Fórmula:
ClH₂CC(O)CH₂Cl Ponto de ebulição: 172…173 °C Ponto de Fusão: 40…44 °C Densidade: 1,383 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000937 Número CAS: 534-07-6 EINECS: 208-585-6 UN: 2649 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3052 |