Clorofórmio ≥99.8% estabilizado, CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com etanol ~1%
25669-1L
25669-2.5L
25669-6X1L
25669-1LEA
88.23
EUR
25669-1L
25669-2.5L
25669-6X1L
Clorofórmio ≥99.8% estabilizado, CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Clorofórmio
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 1731042
Fórmula:
CHCl₃ Ponto de ebulição: 62 °C Ponto de Fusão: –64 °C Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: Não inflama Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000826 Número CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III ALCANCE: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Assay GC (Product + Ethanol) | Min. 99.8 % |
Vapor Density | 4.1 (vs air) |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.444 - 1.446 |
Suitability for residue analysis | Max. 25 ng/l |
Contains | ~1% ethanol as stabilizer |
Vapor Pressure | 160 mmHg ( 20 °C) |
Refractive Index | n20/D 1.445 (lit.) |