Print…
Clorofórmio ≥99.8% estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 2-metil-2-buteno (iso-amileno) 20 ppm
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83626.320EA 118 EUR
83626.320 83626.290
Clorofórmio ≥99.8% estabilizado, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Clorofórmio
Fórmula: CHCl₃
Ponto de ebulição: 61,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
ALCANCE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.80 %
Water Max. 0.0500 %
Non-volatile residue Max. 0.001 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (250 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (260 nm) Min. 84.00 %
Transmittance (280 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15283 Passes test