Print…
Clorofórmio reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02442.1000 1.02442.2500
1.02442.1000EA 50.8 EUR
1.02442.1000 1.02442.2500
Clorofórmio reagente analítico, Supelco®
Clorofórmio
Fórmula: CHCl₃
Ponto de ebulição: 61,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
ALCANCE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM