Clorofórmio estabilizada, SupraSolv® para GC-ECD/FID, para análise de resíduos, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triclorometano
Estabilização:
Estabilizado com etanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02432.1000
1.02432.2500
1.02432.1000EA
105
EUR
1.02432.1000
1.02432.2500
Clorofórmio estabilizada, SupraSolv® para GC-ECD/FID, para análise de resíduos, Supelco®
Clorofórmio
Fórmula:
CHCl₃ Ponto de ebulição: 61,7 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000826 Número CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III ALCANCE: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Solubility | 8 g/L (20 °C) |
Melting Point | -63 °C |
Molar Mass | 119.38 g/mol |
Boiling Point | 61 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 211 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.45 |
Density | 1.48 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) no data available |
Ignition Point | 982 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |