Print…
Clorofórmio 99 Stabilised ethanol_free
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Triclorometano
Estabilização: Amylen
L14759.AP L14759.AU L14759.0F
L14759.APEA 39.3 EUR
L14759.AP L14759.AU L14759.0F
Clorofórmio 99 Stabilised ethanol_free
Clorofórmio
Stabilized with ca 50 ppm amylene
Purity: 99+% CAS No.: 67-66-3 Molecular Formula: CHCl3 Formula Weight: 119.38 Refractive Index: 1.4460 Odour: Characteristic Boiling Point: 60.5-61.5° Beilstein Reference: 1731042 Merck Reference: 14,2141 UN No.: 1888 MDL No.: MFCD00000826
Fórmula: CHCl₃
Peso Molecular: 119.38 g/mol
Ponto de ebulição: 60.5…61.5 °C
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1.492
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
ALCANCE: 05-2114614906-45
Merck Index: 14,2141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM