Clorofórmio 99,5 Spectrophotometry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triclorometano
32442.K2
32442.K7
32442.K2EA
81.1
EUR
32442.K2
32442.K7
Clorofórmio 99,5 Spectrophotometry
Clorofórmio
Purity: 99.5+%
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 60.5-61.5°
Beilstein Reference: 1731042
Merck Reference: 14,2141
UN No.: 1888
MDL No.: MFCD00000826
Fórmula:
CHCl₃ Peso Molecular: 119.38 g/mol Ponto de ebulição: 60.5…61.5 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 1.492 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000826 Número CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1 III ALCANCE: 05-2114614906-45 Merck Index: 14,2141 |