Print…
Diclorometano ≥99.8% estabilizada, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Cloreto de metileno
Estabilização: 0.1 % Estabilizado com etanol
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83623.320EA 113 EUR
83623.320 83623.290
Diclorometano ≥99.8% estabilizada, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Peso Molecular: 84.93 g/mol
Ponto de ebulição: 39.8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1.3300 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
ALCANCE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (240 nm) Max. 0.3
Absorbance (245 nm) Max. 0.1
Absorbance (260 nm) Max. 0.01
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 98 %