Print…
Diclorometano ≥99% estabilizada, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Cloreto de metileno
Estabilização: 0.1 % Estabilizado com etanol
25631.293EA 34.7 EUR
25631.293 25631.327 25631.362 25631.464 25631.555 25631.950
Diclorometano ≥99% estabilizada, GPR RECTAPUR®
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Peso Molecular: 84.93 g/mol
Ponto de ebulição: 39.8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
ALCANCE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %