Print…
Diclorometano ≥98% estabilizado, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Estabilização: Estabilizado com etanol 0,15 %
25629.295EA 26.5 EUR
25629.295 25629.557 25629.364 25629.466 25629.950
Diclorometano ≥98% estabilizado, TECHNICAL
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Ponto de ebulição: 39,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
ALCANCE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %