Print…
Diclorometano ≥99.5% estabilizada, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Cloreto de metileno
Estabilização: 0.2 % Estabilizado com etanol
23354.292EA 35.7 EUR
23354.292 23354.326 23354.550 23354.460 23354.950
Diclorometano ≥99.5% estabilizada, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Peso Molecular: 84.93 g/mol
Ponto de ebulição: 39.8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
ALCANCE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Carbon tetrachloride Max. 100 ppm
Chloroform Max. 100 ppm
Ethanol 0.15 - 0.25 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 0.3 ppm
Water Max. 0.02 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm