Print…
Diclorometano estabilizado, EMPLURA®
Fornecedor: Merck
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 2-metil-2-buteno (iso-amileno) 20 ppm
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22271.1000 8.22271.2500 8.22271.9025 8.22271.9190
8.22271.1000EA 36.6 EUR
8.22271.1000 8.22271.2500 8.22271.9025 8.22271.9190
Diclorometano estabilizado, EMPLURA®
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Ponto de ebulição: 39,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM