Diclorometano estabilizado, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Estabilização:
Estabilizado com 2-metil-2-buteno (iso-amileno) 20 ppm
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06050.1000
1.06050.2500
1.06050.6010
1.06050.6025
1.06050.9190
1.06050.4000
1.06050.1000EA
26.82
EUR
1.06050.1000
1.06050.2500
1.06050.6010
1.06050.6025
1.06050.9190
1.06050.4000
Diclorometano estabilizado, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Diclorometano
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Fórmula:
CH₂Cl₂ Ponto de ebulição: 39,8 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 1,322 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000881 Número CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 84.93 g/mol |
Boiling Point | 40 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 475 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.42 |
Explosion Limit | 13 - 22 %(V) |
Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 605 °C DIN 51794 |
Evaporation number | 1.9 |