Print…
Diclorometano, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
9316.2500GLEA 146.69 EUR
9316.2500GL 9316.4000GL
Diclorometano, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Ponto de ebulição: 39,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (by GC) min. 99.8 %
Color (APHA) max. 10
Preservative (as Amylene) about 20 ppm
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0001
Water (by KF, coulometric) max. 30 ppm