Print…
Diclorometano estabilizado para análise de resíduos, para análises de resíduos pesticidas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Estabilização: Estabilizado com amileno
326600010 326600025
ACRO326600010EA 61.1 EUR
ACRO326600010 ACRO326600025
Diclorometano estabilizado para análise de resíduos, para análises de resíduos pesticidas
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Ponto de ebulição: 39,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 1,325 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC (ECD) Passes test, (FID) Passes test
Stabilizer Approx. 50 ppm amylene
Residue after evaporation ≤2 ppm