Print…
1-Cloropropano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18841.0500 8.18841.0100 8.18841.0050
8.18841.0500EA 205 EUR
8.18841.0500 8.18841.0100 8.18841.0050
1-Cloropropano para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Cloropropano
Fórmula: C₃H₇Cl
Ponto de ebulição: 46 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –122,8 °C
Densidade: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000995
Número CAS: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Encomendar
Solubility 2.7 g/l (20 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 78.54 g/mol
Boiling Point 45 - 47 °C
Vapor Pressure 373 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 11.1 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Synonyms Propyl chloride
Hill Formula C3H7Cl