Print…
1-Cloropropano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
109950050 109951000 109955000
109950050.EA 35.2 EUR
109950050. 109951000. 109955000.
1-Cloropropano 99%
1-Cloropropano
Fórmula: C₃H₇Cl
Ponto de ebulição: 46…47 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –123 °C
Densidade: 0,892 g/cm³
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000995
Número CAS: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %