Print…
1-Chlorohexane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
8.18497.0005EA 24.9 EUR
8.18497.0005 8.18497.0250 8.18497.9022
1-Chlorohexane para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Chlorohexane
Fórmula: C₆H₁₃Cl
Ponto de ebulição: ∼135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001018
Número CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02163
Encomendar
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 120.62 g/mol
Boiling Point 132 - 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (55 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.4194 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 9.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C