Print…
1-Chlorododecane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Lauryl chloride, Dodecylchloride
24500-1L 24500-250ML
SIAL24500-1LEA 155 EUR
SIAL24500-1L SIAL24500-250ML
1-Chlorododecane, Sigma-Aldrich®
1-Chlorododecane
Fórmula: C₁₂H₂₅Cl
Peso Molecular: 204.78 g/mol
Ponto de ebulição: 260
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013688
Número CAS: 112-52-7
EINECS: 203-981-5