1-Chlorododecane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05340.0100
8.05340.1000
8.05340.0100EA
35.2
EUR
8.05340.0100
8.05340.1000
1-Chlorododecane para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Chlorododecane
Fórmula:
C₁₂H₂₅Cl Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –9 °C Densidade: 0,867 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013688 Número CAS: 112-52-7 EINECS: 203-981-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Solubility |
|
Melting Point | -9 °C |
Molar Mass | 204.78 g/mol |
Boiling Point | 124 °C (13 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 130 °C |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 190 °C |