Print…
1-Chlorododecane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
257102500 257100010
ACRO257102500EA 29.2 EUR
ACRO257102500 ACRO257100010
1-Chlorododecane 99%
1-Chlorododecane
Fórmula: C₁₂H₂₅Cl
Ponto de ebulição: 260 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013688
Número CAS: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %