Print…
1-Clorobutano 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: n-Butyl Chloride
154630010 154630025 154630100
ACRO154630010EA 50 EUR
ACRO154630010 ACRO154630025 ACRO154630100
1-Clorobutano 99+%, puro
1-Clorobutano
Fórmula: CH₃(CH₂)₃Cl
Ponto de ebulição: 77…78 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –123 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001009
Número CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4005 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure