1,6-Dichlorohexane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B21763.22
B21763.36
B21763.22EA
43.2
EUR
B21763.22
B21763.36
1,6-Dichlorohexane ≥98%
1,6-Dichlorohexane
Purity: 98%
CAS No.: 2163-00-0
Molecular Formula: Cl(CH2)6Cl
Formula Weight: 155.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4568
Melting Point: -13°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 773673
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001020
Fórmula:
ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl Peso Molecular: 155.07 g/mol Ponto de ebulição: 204…205 °C Ponto de Fusão: –13 °C Densidade: 1.067 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001020 Número CAS: 2163-00-0 EINECS: 218-491-7 UN: 3082 ADR: 9 III |