1,5-Dichloropentane 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pentamethylendichloride
A12433.14
A12433.22
A12433.36
A12433.14EA
41.3
EUR
A12433.14
A12433.22
A12433.36
1,5-Dichloropentane 98
1,5-Dichloropentane
Purity: 98%
CAS No.: 628-76-2
Molecular Formula: C5H10Cl2
Formula Weight: 141.04
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -72°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732340
UN No.: 1152
MDL No.: MFCD00001017
Fórmula:
ClH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Peso Molecular: 141.04 g/mol Ponto de ebulição: 182 °C Ponto de Fusão: –72 °C Densidade: 1.103 Ponto de Inflamação: 26 °C (78 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001017 Número CAS: 628-76-2 EINECS: 211-053-6 UN: 1152 ADR: 3 III |