Print…
Estufas de secagem Heratherm®, série Advanced Protocol Security
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
51028154 51028155 51028156 51028545 51028145 51028146 51028147 51028546 51028547 51028548 51028549 51028544
466-0285EA 3390 EUR
466-0285 466-0286 466-0287 466-0283 466-0279 466-0280 466-0281 466-0284 466-0288 466-0289 466-0290 466-0282
Estufas de secagem Heratherm®, série Advanced Protocol Security
Estufas Estufas standard
Estufas de secagem e aquecimento com exterior revestido ou em aço inoxidável. O temporizador permite que a estufa seja ligada ou desligada após um período de tempo predefinido, com opção entre definições semanais, horárias ou de tempo real. As unidades com convecção natural são ideias para secagem e aquecimento suaves, e para proteger amostras delicadas. As unidades com convecção forçada possuem velocidade de ventoinha regulável e são adequadas para uma secagem e aquecimento mais rápidos, e uma uniformidade térmica superior.
  • Alarme de temperatura excessiva standard e alarme adicional
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo OMH60-S/
OMH60-S SS
OMH100-S/OMH100-S SS OMH180-S/OMH180-S SS OGH60-S/
OGH60-S SS
OGH100-S/OGH100-S SS OGH180-S/OGH180-S SS
Environmentally Preferable
Flutuação da temperatura (tempo) @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,2 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C @ 150 °C: ±0,3 °C
Gama de temperaturas 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C 50…330 °C
Variação de temperatura (espacial) ±1,8 °C @ 150 °C ±1,3 °C @ 150 °C ±1,8 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C ±3,0 °C @ 150 °C ±2,5 °C @ 150 °C
Capacidade 62 L 97 L 170 L 61 L 99 L 168 L
Tipo de convecção Convecção forçada Convecção forçada Convecção forçada Convecção natural Convecção natural Convecção natural
Carga máx. por prateleira 25 25 25 25 25 25
Consumo de energia 1400 W 3060 W 3060 W 1810 W 3100 W 3100 W