Print…
Estufas de secagem Heratherm®, série Advanced Protocol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
51028153 51028152 51028151 51028142 51028143 51028144 51028715 51028709 51028711 51028713 51028716 51028712
466-0275EA 4940 EUR
466-0275 466-0274 466-0273 466-0267 466-0268 466-0269 466-0277 466-0270 466-0271 466-0276 466-0278 466-0272
Estufas de secagem Heratherm®, série Advanced Protocol
Estufas Estufas standard
Estufas de secagem e aquecimento com exterior revestido ou em aço inoxidável (modelos SS). O temporizador permite que a estufa seja ligada ou desligada após um período de tempo predefinido, com opção entre definições semanais, horárias ou de tempo real. As unidades com convecção natural são ideais para secagem e aquecimento suaves, e para proteger amostras delicadas. As unidades com convecção forçada possuem velocidade de ventoinha regulável e são adequadas para uma secagem e aquecimento mais rápidos, e oferecem uma uniformidade térmica superior.
  • Sistema de alarme automático de sobreaquecimento
  • Visor fluorescente a vácuo fácil de ler e funcionamento com botões controlados por microprocessador
  • Controlador programável para rampas de temperatura e tempos de espera. É possível guardar até 10 programas
  • A porta de acesso permite a introdução de sensores para a monitorização de dados independente
  • A função de Boost permite um aquecimento rápido
Fornecimento: Fornecido com duas prateleiras e interface de dados RS232. Consulte "Estufas de secagem, General Protocol Heratherm" para obter informações sobre prateleiras, kits para empilhamento e suportes. Gama de acessórios e opções de fábrica como portas de acesso estão disponíveis a pedido; peça informações mais detalhadas.