Print…
Estufas de secagem Heratherm®, série General Protocol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
51028148 51028149 51028150 51028139 51028140 51028141
466-0264EA 2440 EUR
466-0264 466-0265 466-0266 466-0261 466-0262 466-0263
Estufas de secagem Heratherm®, série General Protocol
Estufas Estufas standard
Estufas de secagem e aquecimento com câmaras de aço inoxidável, concebidas para aplicações de rotina. As unidades com convecção natural são ideais para a secagem e aquecimento delicados, para protecção de amostras delicadas. As unidades com convecção forçada são adequadas para secagem e aquecimento mais rápidos e uniformidade térmica superior.
  • Sistema de alarme automático de sobreaquecimento
  • Temporizador incorporado
  • Visor fluorescente a vácuo fácil de ler e funcionamento com botões controlados por microprocessador
  • As portas podem ser abertas até um ângulo superior a 180° para facilitar o acesso ao interior
  • OGS - A ventilação de saída pode ser usada como porta de acesso para um sensor de temperatura externo
Fornecimento: Fornecida com duas prateleiras e interface de dados RS232. Gama de acessórios e opções de fábrica como portas de acesso estão disponíveis a pedido; peça informações mais detalhadas.