Print…
1,4-Dichlorobutane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 33.4 EUR
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Dichlorobutane 99%
1,4-Dichlorobutane
Fórmula: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 161…163 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001011
Número CAS: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %