Print…
1,3-Dicloropropano ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
36685.14 36685.22
36685.14EA 102 EUR
36685.14 36685.22
1,3-Dicloropropano ≥95%
1,3-Dicloropropano
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 120 °C
Densidade: 1,190
Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000999
Número CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II