Print…
1,2-Dicloropropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Propylene dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
82270-1L 82270-250ML
SIAL82270-1LEA 120 EUR
SIAL82270-1L SIAL82270-250ML
1,2-Dicloropropano, Sigma-Aldrich®
1,2-Dicloropropano
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 96 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000868
Número CAS: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039