Print…
1,2-Dicloropropano 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Propylene dichloride
113670050 113670500 113670010 113672500
ACRO113670050EA 18.9 EUR
ACRO113670050 ACRO113670500 ACRO113670010 ACRO113672500
1,2-Dicloropropano 98%, puro
1,2-Dicloropropano
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 95…96 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 1,156 g/cm³
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000868
Número CAS: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ash ≤4.5 % (825°C)
pH 6.5 to 7 (10 % at 20°C)