1,2-Dicloroetano ≥99% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99% min
CAS No.: 107-06-2
Molecular Formula: ClCH2CH2Cl
Formula Weight: 98.96
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.256
Refractive Index: 1.4448
Melting Point: -35°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 605264
Merck Reference: 14,3797
UN No.: 1184
MDL No.: MFCD00000963
Fórmula:
ClH₂CCH₂Cl Ponto de ebulição: 83 °C Ponto de Fusão: –35 °C Densidade: 1,256 Ponto de Inflamação: 15 °C (59 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000963 Número CAS: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Merck Index: 14,3797 |