1,2-Dichlorobutane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21307.03
B21307.06
B21307.03EA
39.6
EUR
B21307.03
B21307.06
1,2-Dichlorobutane ≥97%
1,2-Dichlorobutane
Purity: 97+%
CAS No.: 616-21-7
Molecular Formula: C4H8Cl2
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 124°
Beilstein Reference: 1731376
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013676
Fórmula:
ClH₂CCHClCH₂CH₃ Ponto de ebulição: 124 °C Densidade: 1,112 Ponto de Inflamação: 30 °C (86 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013676 Número CAS: 616-21-7 EINECS: 210-469-5 UN: 1993 ADR: 3,III |