Phenyl acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Acetic acid phenyl ester
B22561.0B
B22561.30
B22561.0BEA
115
EUR
B22561.0B
B22561.30
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Purity: 99%
CAS No.: 122-79-2
Molecular Formula: CH3CO2C6H5
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5020
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 636458
Merck Reference: 14,7267
MDL No.: MFCD00008699
Fórmula:
C₈H₈O₂ Ponto de ebulição: 195…196 °C Densidade: 1,075 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008699 Número CAS: 122-79-2 EINECS: 204-575-0 Merck Index: 14,7267 |