Print…
Phenyl acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetic acid phenyl ester
148770050 148771000 148770010
ACRO148770050EA 20.4 EUR
ACRO148770050 ACRO148771000 ACRO148770010
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 196 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008699
Número CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Merck Index: 12,07421
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4995 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %