Print…
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14924.0050 8.14924.0251
8.14924.0050EA 45.6 EUR
8.14924.0050 8.14924.0251
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₀O₈
Ponto de ebulição: 460 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002722
Número CAS: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Encomendar
Solubility 118 g/l (19 °C)
Melting Point 187 - 190 °C
Molar Mass 234.16 g/mol