1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16612.22
A16612.36
A16612.22EA
71.5
EUR
A16612.22
A16612.36
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid ≥98%
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1703-58-8
Molecular Formula: C8H10O8
Formula Weight: 234.16
Melting Point: ca 190-195° dec.
Beilstein Reference: 1729167
Fórmula:
C₈H₁₀O₈ Ponto de ebulição: 460 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼190…195 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002722 Número CAS: 1703-58-8 EINECS: 216-938-0 |