Print…
Ácido cítrico, anidro 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110450010 110450050 110450250
ACRO110450010EA 61.1 EUR
ACRO110450010 ACRO110450050 ACRO110450250
Ácido cítrico, anidro 99%, puro
Ácido cítrico
Fórmula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 153 °C
Densidade: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011669
Número CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ALCANCE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -43.2° to -45.2° (21°C, 589 nm) (c=3, 1,2-dichloroethane)