Bismuth triacetate ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Acetic acid bismuth (III) salt, Bismuth (III) acetate, Bismuth(III) acetate
11846.09
11846.18
11846.09EA
171
EUR
11846.09
11846.18
Bismuth triacetate ≥99.999% (baseado em metais)
Bismuth triacetate
Purity: 99.999%
CAS No.: 22306-37-2
Molecular Formula: Bi(OOCCH3)3
Formula Weight: 386.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015629
Fórmula:
(H₃CCOO)₃Bi Peso Molecular: 386.11 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015629 Número CAS: 22306-37-2 EINECS: 244-904-5 |