Print…
Acetato de amônia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
73594-100G-F 73594-25G-F
73594-100G-FEA 460 EUR
73594-100G-F 73594-25G-F
Acetato de amônia, Supelco®
Acetato de amónia
Fórmula: H₃CCOONH₄
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013066
Número CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976f48036dabd45e7d54798134d5c09fe576ae4b&vid=b38764d4daa7656798428a88492a83075c65ed90&prid=web&clid=SAPDAM