Print…
Acetato de amônia ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
21200.264EA 61.6 EUR
21200.264 21200.297 21200.366 21200.460
Acetato de amônia ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico
Acetato de amónia
Fórmula: H₃CCOONH₄
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013066
Número CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
Appearance Colourless crystals
pH (25°C; 5 %) 6.7 - 7.3
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Substances reducing KMnO4 (as HCOOH) Max. 50 ppm
Water Max. 2.0 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.5 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test