Print…
Acetato de amônia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01115.1000 1.01115.5000
1.01115.1000EA 98.2 EUR
1.01115.1000 1.01115.5000
Acetato de amônia, Supelco®
Acetato de amónia
Fórmula: H₃CCOONH₄
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013066
Número CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 1480 g/l (4 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 77.08 g/mol
Bulk Density 410 kg/m3
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Storage Store at +15°C to +25°C.
Hill Formula C2H7NO2
Chemical Formula CH3COONH4