Print…
Acetato de amônia 97, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: Acetic acid ammonium salt
0011.0500EA 81.94 EUR
0011.0500 0011.1000 0011.9020BB
Acetato de amônia 97, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acetato de amónia
Fórmula: H₃CCOONH₄
Peso Molecular: 77.08 g/mol
Ponto de Fusão: 114
Densidade: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 136
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013066
Número CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Specifications
Assay min. 97 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.7 - 7.3
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm) max. 5
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5