Acetato de amônia, ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Atenção
|
Sinônimos:
Acetic acid ammonium salt
0103-2.5KGEA
125
EUR
0103-2.5KG
0103-500G
Acetato de amônia, ultra puro
Acetato de amónia
Fórmula:
H₃CCOONH₄ Ponto de Fusão: 114 °C Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 136 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013066 Número CAS: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Abs.@280 nm (1 M, Water) | 0.01% |
Abs.@354 nm (1 M, Water) | 0.01% |
Chloride | <0.0005% |
Heavy Metals (as Pb) | 0.005% |
Insolubles | <0.0005% |
Iron | <0.001% |
Nitrate | <0.001% |
pH (5%, Water) @25 °C | 6.7 - 7.3 |
Purity | 97.0% |
Residue after Ignition | 0.01% |
Sulphate | <0.001% |