Acetato de amônia ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16343.0B
A16343.0I
A16343.30
A16343.0BEA
58.1
EUR
A16343.0B
A16343.0I
A16343.30
Acetato de amônia ≥97%
Acetato de amónia
Purity: 97%
CAS No.: 631-61-8
Molecular Formula: C2H7NO2
Formula Weight: 77.08
Flash Point: 136°(277°F)
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 4186741
Merck Reference: 14,495
MDL No.: MFCD00013066
Fórmula:
H₃CCOONH₄ Ponto de ebulição: Dec. Ponto de Fusão: ∼114 °C (decomposição) Densidade: 1,17 Ponto de Inflamação: 136 °C (277 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013066 Número CAS: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 14,495 |
|
Form | Crystals or powder or crystalline powder |
Identification (FTIR) | Conforms |
Ammonia as ammonium acetate | ≥96.0% to ≤104.0% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤5.0% |
Appearance (Color) | White |