Print…
Tetra acetato de chumbo ≥95%, pó
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
Sinônimos: Lead(IV) tetraacetate, Triacetyloxyplumbyl acetate, Acetic acid lead (IV) salt, Lead (IV) acetate, LTA
0215518225 0215518290 0215518280
ICNA0215518225EA 62.9 EUR
ICNA0215518225 ICNA0215518290 ICNA0215518280
Tetra acetato de chumbo ≥95%, pó
Tetra acetato de chumbo
Lead tetraacetate smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
Fórmula: (H₃CCOO)₄Pb
Peso Molecular: 443.38 g/mol
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Densidade: ∼2.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008693
Número CAS: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05442