Acetato de Tálio (I) ≥99.995% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 563-68-8
Molecular Formula: Tl(OOCCH3)
Formula Weight: 263.42
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Beilstein Reference: 3693914
Merck Reference: 14,9257
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00013045
Fórmula:
C₂H₃O₂Tl Ponto de ebulição: 1457 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 131 °C Densidade: 3,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013045 Número CAS: 563-68-8 EINECS: 209-257-5 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9257 |