Acetato de bário 99.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12198.30
12198.A1
12198.A7
12198.30EA
68.5
EUR
12198.30
12198.A1
12198.A7
Acetato de bário 99.0-102.0% ACS
Acetato de bário
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 543-80-6
Molecular Formula: Ba(OOCCH3)2
Formula Weight: 255.43
Physical Form: Crystalline
Density: 2.47
Merck Reference: 14,965
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00012447
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Ba Ponto de Fusão: ∼450 °C Densidade: 2,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012447 Número CAS: 543-80-6 EINECS: 208-849-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,965 |