Acetato de bário ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
11126.06
11126.14
11126.22
11126.06EA
96.2
EUR
11126.06
11126.14
11126.22
Acetato de bário ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Acetato de bário
Purity: 99.999%
CAS No.: 543-80-6
Molecular Formula: C4H6BaO4
Formula Weight: 255.43
Physical Form: Crystalline
Density: 2.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3693411
Merck Reference: 14,965
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00012447
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Ba Ponto de Fusão: ∼450 °C Densidade: 2,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012447 Número CAS: 543-80-6 EINECS: 208-849-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,965 |