Print…
Acetato de bário 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
423435000 423430025 423431000
ACRO423435000EA 73.5 EUR
ACRO423435000 ACRO423430025 ACRO423431000
Acetato de bário 99+% ACS
Acetato de bário
Fórmula: (H₃CCOO)₂Ba
Ponto de Fusão: ∼450 °C
Densidade: 2,46 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012447
Número CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00968
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %